Furfurylamin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(Aminomethyl)furan

OR23026-25G OR23026-100G OR23026-500G
APOSOR23026-25GEA 21.9 EUR
APOSOR23026-25G APOSOR23026-100G APOSOR23026-500G
Furfurylamin 99%
Furfurylamin
Formel: C₅H₇NO
Molecular Weight: 97,12 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003258
CAS-Nummer: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3+8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR