3-Furancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
OR23027-100G OR23027-25G OR23027-5G
APOSOR23027-100GEA 173 EUR
APOSOR23027-100G APOSOR23027-25G APOSOR23027-5G
3-Furancarbonsäure 98%
3-Furoic acid
Formel: C₅H₄O₃
Molecular Weight: 112,08 g/mol
Schmelzpunkt: 120…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005350
CAS-Nummer: 488-93-7
EINECS: 207-689-9