3-Furylmethanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan

OR23029-25G
APOSOR23029-25GEA 213 EUR
APOSOR23029-25G
3-Furylmethanol
3-Furylmethanol
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,10 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/17mmHg
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005352
CAS-Nummer: 4412-91-3
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR