5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine, 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine, 5-Benzofuranamine,2,3-dihydro-
OR2303-1G OR2303-250MG OR2303-5G
APOSOR2303-1GEA 68.3 EUR
APOSOR2303-1G APOSOR2303-250MG APOSOR2303-5G
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formel: C₈H₉NO
Schmelzpunkt: 78…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03617969
CAS-Nummer: 42933-43-7