1-Methylpyrrol-2-carbonsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR23038-1G OR23038-5G
APOSOR23038-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23038-1G APOSOR23038-5G
1-Methylpyrrol-2-carbonsäure
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₂
Schmelzpunkt: 131…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003088
CAS-Nummer: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR