3-Amino-4-brombenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-4-bromobenzoic Acid
OR2304-25G
APOSOR2304-25GEA
89.9
EUR
APOSOR2304-25G
3-Amino-4-brombenzoesäure 98%
3-Amino-4-bromobenzoic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00579106 CAS-Nummer: 2840-29-1 |