3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
OR23046-1G OR23046-5G OR23046-25G
APOSOR23046-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23046-1G APOSOR23046-5G APOSOR23046-25G
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
3-Bromo-1-(phenylsulphonyl)indole
Formel: C₁₄H₁₀BrNO₂S
Molecular Weight: 336.203 g/mol
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681986
CAS-Nummer: 99655-68-2