4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-2-chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Brom-2-chlorbenzolsulfochlorid
OR2305-25G OR2305-5G
APOSOR2305-25GEA 55.1 EUR
APOSOR2305-25G APOSOR2305-5G
4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid
4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃BrCl₂O₂S
Molecular Weight: 289,96 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094630
CAS-Nummer: 351003-52-6
UN: 3261
ADR: 8,II