3-Pyridinylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, Pyridin-3-methanol
OR23061-25G OR23061-100G OR23061-500G
APOSOR23061-25GEA 23.2 EUR
APOSOR23061-25G APOSOR23061-100G APOSOR23061-500G
3-Pyridinylmethanol
3-Pyridylmethanol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 259 °C
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006407
CAS-Nummer: 100-55-0
EINECS: 202-864-6