2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR23066-25G
OR23066-5G
APOSOR23066-25GEA
145
EUR
APOSOR23066-25G
APOSOR23066-5G
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Formel:
C₇H₇Br₂NO Molecular Weight: 280,95 g/mol Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681893 CAS-Nummer: 5349-17-7 |