4-Brompyridiniumchlorid 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Brompyridin Hydrochlorid, 4-Brompyridin HCl

OR23067-100G OR23067-25G OR23067-500G
APOSOR23067-100GEA 69.6 EUR
APOSOR23067-100G APOSOR23067-25G APOSOR23067-500G
4-Brompyridiniumchlorid 95+%
4-Bromopyridinium chloride
Formel: C₅H₅BrClN
Molecular Weight: 194,46 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012828
CAS-Nummer: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR