4-(Aminomethyl)pyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Picolamin, 4-Picolylamin, 4-Pyridylmethylamin, (4-Pyridyl)methylamin

OR23068-100G OR23068-25G OR23068-5G
APOSOR23068-100GEA 97.3 EUR
APOSOR23068-100G APOSOR23068-25G APOSOR23068-5G
4-(Aminomethyl)pyridin
4-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006449
CAS-Nummer: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR