6-Chinolincarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23075-10G OR23075-1G OR23075-25G
APOSOR23075-10GEA 50.9 EUR
APOSOR23075-10G APOSOR23075-1G APOSOR23075-25G
6-Chinolincarbonsäure 98%
6-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Schmelzpunkt: 293…296 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047613
CAS-Nummer: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4