6-Bromchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23076-10G OR23076-250G OR23076-50G
APOSOR23076-10GEA 21.9 EUR
APOSOR23076-10G APOSOR23076-250G APOSOR23076-50G
6-Bromchinolin
6-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,06 g/mol
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024023
CAS-Nummer: 5332-25-2