4-Chinolincarbaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Chinolincarboxaldehyd

OR23077-25G OR23077-5G OR23077-1G
APOSOR23077-25GEA 184 EUR
APOSOR23077-25G APOSOR23077-5G APOSOR23077-1G
4-Chinolincarbaldehyd
4-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Molecular Weight: 157,17 g/mol
Schmelzpunkt: 45…52 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006781
CAS-Nummer: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR