2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23081-1G OR23081-250MG
APOSOR23081-1GEA 144 EUR
APOSOR23081-1G APOSOR23081-250MG
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₆ClNO₂S₂
Molecular Weight: 211,678 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C/ 0,3mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052746
CAS-Nummer: 80466-80-4
UN: 3265
ADR: 8,III