2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR23082-1G OR23082-50MG OR23082-100MG OR23082-250MG OR23082-500MG OR23082-2.5G
APOSOR23082-1GEA 119 EUR
APOSOR23082-1G APOSOR23082-50MG APOSOR23082-100MG APOSOR23082-250MG APOSOR23082-500MG APOSOR23082-2.5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₇NOS
Schmelzpunkt: 23…27 °C
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407320
CAS-Nummer: 95453-54-6