1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23088-5G
APOSOR23088-5GEA
92.8
EUR
APOSOR23088-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
Formel:
C₈H₅NOS Molecular Weight: 163,2 g/mol Schmelzpunkt: 72…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00526215 CAS-Nummer: 6639-57-2 |