1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Bromoacetyl)-1,3-benzothiazole
OR23089-1G
OR23089-250MG
APOSOR23089-1GEA
139
EUR
APOSOR23089-1G
APOSOR23089-250MG
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formel:
C₉H₆BrNOS Schmelzpunkt: 86…87 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03659698 CAS-Nummer: 54223-20-0 UN: 1759 ADR: 8,III |