Benzo[b]furan-2-boronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
OR23097-5G OR23097-25G OR23097-100G
APOSOR23097-5GEA 58 EUR
APOSOR23097-5G APOSOR23097-25G APOSOR23097-100G
Benzo[b]furan-2-boronsäure 98%
Benzo[b]furan-2-boronsäure
Formel: C₈H₇BO₃
Molecular Weight: 161.95 g/mol
Schmelzpunkt: 196…198 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236019
CAS-Nummer: 98437-24-2