Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzyl 4-(Bromomethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, 4-(Bromomethyl)piperidine, N-CBZ protected
OR23105-1G
OR23105-5G
APOSOR23105-1GEA
109
EUR
APOSOR23105-1G
APOSOR23105-5G
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO₂ Molecular Weight: 312,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681989 CAS-Nummer: 159275-17-9 UN: 3261 ADR: 8,III |