2-Amino-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: [1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
OR23108-100G OR23108-25G OR23108-5G
APOSOR23108-100GEA 29 EUR
APOSOR23108-100G APOSOR23108-25G APOSOR23108-5G
2-Amino-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₃N₃S
Molecular Weight: 101,13 g/mol
Schmelzpunkt: 188…194 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003107
CAS-Nummer: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III