2-Pyrrolcarbaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrrol-2-carboxaldehyd, 1H-Pyrrol-2-carbaldehyd, Pyrrol-2-carbaldehyd, 1H-Pyrrol-2-carboxaldehyd
OR23112-100G
OR23112-25G
OR23112-500G
APOSOR23112-100GEA
102
EUR
APOSOR23112-100G
APOSOR23112-25G
APOSOR23112-500G
2-Pyrrolcarbaldehyd 99%
2-Pyrrolcarbaldehyd
Formel:
C₅H₅NO Molecular Weight: 95,1 g/mol Siedepunkt: 217…219 °C Schmelzpunkt: 43…46 °C Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005217 CAS-Nummer: 1003-29-8 EINECS: 213-705-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...