(1H-Imidazol-2-yl)methanol Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazole hydrochloride
OR23115-1G OR23115-5G
APOSOR23115-1GEA 319 EUR
APOSOR23115-1G APOSOR23115-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methanol Hydrochlorid 97%
(1H-Imidazol-2-yl)methanol Hydrochlorid
Formel: C₄H₇ClN₂O
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03659700
CAS-Nummer: 116177-22-1