1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23116-1G OR23116-25G OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23116-1G APOSOR23116-25G APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,1500 g/mol
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00721565
CAS-Nummer: 2849-93-6