2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23124-1G
OR23124-5G
APOSOR23124-1GEA
105
EUR
APOSOR23124-1G
APOSOR23124-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₄N₂O₂S Molecular Weight: 180,19 g/mol Schmelzpunkt: 230…232 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01647555 CAS-Nummer: 16405-98-4 |