2-Bromthiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23133-100G
OR23133-25G
OR23133-500G
APOSOR23133-100GEA
24.8
EUR
APOSOR23133-100G
APOSOR23133-25G
APOSOR23133-500G
2-Bromthiazol
2-Bromothiazole
Formel:
C₃H₂BrNS Molecular Weight: 164.03 g/mol Siedepunkt: 171 °C Dichte: 1.82 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 67 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005316 CAS-Nummer: 3034-53-5 EINECS: 221-229-4 |