Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
OR23145-5G OR23145-25G OR23145-100G
APOSOR23145-5GEA 43.5 EUR
APOSOR23145-5G APOSOR23145-25G APOSOR23145-100G
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141,13 g/mol
Siedepunkt: 125 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015895
CAS-Nummer: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9