5-Phenyl-2-thiophencarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Phenyl-2-thenoic acid
OR23146-1G
OR23146-250MG
OR23146-5G
APOSOR23146-1GEA
109
EUR
APOSOR23146-1G
APOSOR23146-250MG
APOSOR23146-5G
5-Phenyl-2-thiophencarbonsäure 97%
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C11H8O2S Molecular Weight: 204,2450 g/mol Schmelzpunkt: 188…192 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01313432 CAS-Nummer: 19163-24-7 |