5-Brom-m-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-3,5-dimethylbenzol, 3,5-Dimethylbrombenzol
OR2316-100G
OR2316-1KG
OR2316-500G
APOSOR2316-100GEA
33.5
EUR
APOSOR2316-100G
APOSOR2316-1KG
APOSOR2316-500G
5-Brom-m-xylol 98%
5-Brom-m-xylol
Formel:
C₈H₉Br Molecular Weight: 185.06 g/mol Siedepunkt: 202…204 °C Dichte: 1.361 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000087 CAS-Nummer: 556-96-7 |