6-Chinoxalincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Quinoxaline-6-carboxylic acid
OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Chinoxalincarbonsäure
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174,16 g/mol
Schmelzpunkt: 248…251 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01365834
CAS-Nummer: 6925-00-4