4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR23164-1G OR23164-250MG OR23164-500MG
APOSOR23164-1GEA 143 EUR
APOSOR23164-1G APOSOR23164-250MG APOSOR23164-500MG
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Formel: C₁₁H₇ClOS
Molecular Weight: 222.69 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681905
CAS-Nummer: 181132-70-7