3-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23172-1G
OR23172-5G
APOSOR23172-1GEA
0
EUR
APOSOR23172-1G
APOSOR23172-5G
3-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
3-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Formel:
C₉H₅ClOS Siedepunkt: 122…124 °C/1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
39827-12-8 UN: 3261 ADR: 8 III |