Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
OR2318-25G OR2318-5G
APOSOR2318-25GEA 39.3 EUR
APOSOR2318-25G APOSOR2318-5G
Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure
Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₄
Molecular Weight: 242,23 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002554
CAS-Nummer: 787-70-2
EINECS: 212-328-3