1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR23189-250MG
OR23189-1G
OR23189-5G
APOSOR23189-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR23189-250MG
APOSOR23189-1G
APOSOR23189-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Formel:
C₆H₇ClN₂O Schmelzpunkt: 73…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407950 CAS-Nummer: 49783-84-8 UN: 3261 ADR: 8,III |