α-Brom-o-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Brommethyl)benzoesäurenitril, o-(Brommethyl)benzonitril, 2-(Brommethyl)benzonitril
OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 40.6 EUR
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Brom-o-toluonitril 98%
α-Brom-o-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 111 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001794
CAS-Nummer: 22115-41-9
UN: 3261
ADR: 8,II