(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23190-1G OR23190-5G
APOSOR23190-1GEA 71.2 EUR
APOSOR23190-1G APOSOR23190-5G
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₆H₁₀N₂O
Siedepunkt: 118 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03659702
CAS-Nummer: 153912-60-8