5-Phenylisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23194-1G OR23194-500MG OR23194-5G
APOSOR23194-1GEA 50.9 EUR
APOSOR23194-1G APOSOR23194-500MG APOSOR23194-5G
5-Phenylisoxazole
5-Phenylisoxazole
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00090038
CAS-Nummer: 1006-67-3