3-Thiophenecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23199-1G OR23199-5G
APOSOR23199-1GEA 0 EUR
APOSOR23199-1G APOSOR23199-5G
3-Thiophenecarbonyl chloride
3-Thiophenecarbonyl chloride
Formel: C₅H₃ClOS
Molecular Weight: 146.588 g/mol
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00130090
CAS-Nummer: 41507-35-1
EINECS: 255-420-9
UN: 3261
ADR: 8 II