3-(2-Bromacetyl)thiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23201-250MG
APOSOR23201-250MGEA 108 EUR
APOSOR23201-250MG
3-(2-Bromacetyl)thiophen
3-(2-Bromacetyl)thiophen
Formel: C₆H₅BrOS
Siedepunkt: 78…79 °C/ 5mmHg
Schmelzpunkt: 62…63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1468-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III