3-Thienyl isocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23202-250MG
APOSOR23202-250MGEA 119 EUR
APOSOR23202-250MG
3-Thienyl isocyanate
3-Thienyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₅H₃NOS
Molecular Weight: 125,15 g/mol
Siedepunkt: 36…37 °C/0,75mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02681899
CAS-Nummer: 76536-95-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III