4-Methyl-2,3-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde, 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxaldehyde
OR23219-1G
OR23219-250MG
APOSOR23219-1GEA
0
EUR
APOSOR23219-1G
APOSOR23219-250MG
4-Methyl-2,3-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carbaldehyde
4-Methyl-2,3-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02681912 CAS-Nummer: 141103-93-7 |