5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23225-1G OR23225-250MG
APOSOR23225-1GEA 277 EUR
APOSOR23225-1G APOSOR23225-250MG
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
5-(1,3-Oxazol-5-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₄ClNO₃S₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02681961
CAS-Nummer: 321309-40-4
UN: 1759
ADR: 8,III