4-Iod-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23239-1G OR23239-5G
APOSOR23239-1GEA 109 EUR
APOSOR23239-1G APOSOR23239-5G
4-Iod-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉IN₂
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00626320
CAS-Nummer: 51660-65-2