4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23259-1G OR23259-250MG
APOSOR23259-1GEA 236 EUR
APOSOR23259-1G APOSOR23259-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzoic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂S
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085167
CAS-Nummer: 187999-31-1