(±)-Tetrahydrofurfurylbromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
OR23265-100G
OR23265-500G
APOSOR23265-100GEA
163
EUR
APOSOR23265-100G
APOSOR23265-500G
(±)-Tetrahydrofurfurylbromid 95%
(±)-Tetrahydrofurfurylbromid
Formel:
C₅H₉BrO Molecular Weight: 165,04 g/mol Siedepunkt: 170…171 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00016894 CAS-Nummer: 1192-30-9 EINECS: 214-750-3 |