6-Morpholinonicotinoyl chloride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23271-1G OR23271-5G OR23271-10G
APOSOR23271-1GEA 0 EUR
APOSOR23271-1G APOSOR23271-5G APOSOR23271-10G
6-Morpholinonicotinoyl chloride, technische Qualität
6-Morpholinonicotinoyl chloride
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681966
CAS-Nummer: 313350-36-6
UN: 3261
ADR: 8,III