6-Morpholinonicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde
OR23273-1G OR23273-250MG
APOSOR23273-1GEA 0 EUR
APOSOR23273-1G APOSOR23273-250MG
6-Morpholinonicotinaldehyde
6-Morpholinonicotinaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Schmelzpunkt: 88…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03659703
CAS-Nummer: 173282-60-5