2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Phenylthiazole-4-carbaldehyde
OR23284-1G
OR23284-250MG
APOSOR23284-1GEA
46.4
EUR
APOSOR23284-1G
APOSOR23284-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₇NOS Schmelzpunkt: 51…52 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02681934 CAS-Nummer: 20949-81-9 |