4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23287-1G OR23287-5G OR23287-10G
APOSOR23287-1GEA 105 EUR
APOSOR23287-1G APOSOR23287-5G APOSOR23287-10G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₈ClNS
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00723503
CAS-Nummer: 4771-31-7
UN: 3261
ADR: 8,III